Tetrabutylammonium hydroxide-30-hydrate 95+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: MolPort-039-140-470, N,N,N-Tributylbutan-1-aminium hydroxide--water (1/1/30), TETRABUTYLAMMONIUM TRIACONTAHYDRATE HYDROXIDE
434830250 434831000
ACRO434830250EA 67.9 EUR InStock
ACRO434830250 ACRO434831000
Tetrabutylammonium hydroxide-30-hydrate 95+%
Tetrabutylammonium hydroxide-30-hydrate
Formule: C₁₆H₉₇NO₃₁
MW: 799,928 g/mol
Point de fusion: 27…30 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149573
Numéro CAS: 147741-30-8
ONU: 3263
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Transparent white Crystals or crystalline powder
Melting point 26 to 30°C
Titration with HCl ≥95.0 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité