Acide 2-amino-3-hydroxybenzoïque 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO434870010EA 186 EUR InStock
ACRO434870010
Acide 2-amino-3-hydroxybenzoïque 97%
Acide 2-amino-3-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 224…231 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007700
Numéro CAS: 548-93-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité