Chlorure de 4-éthoxybenzoyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
434970010 434970050
ACRO434970010EA 49.9 EUR InStock
ACRO434970010 ACRO434970050
Chlorure de 4-éthoxybenzoyle 98%
Chlorure de 4-éthoxybenzoyle
Formule: C₉H₉ClO₂
Point d'ébullition: 128…130 °C (6Torr)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000688
Numéro CAS: 16331-46-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité