1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
435090010 435095000
ACRO435090010EA 123 EUR InStock
ACRO435090010 ACRO435095000
1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride 95%
1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride
Formule: C₁₉H₂₇ClN₂
Point de fusion: 209.9…211.1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08705248
Numéro CAS: 1034449-15-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 8.25 to 9.31 % (N)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité