Chlorodihydrido[bis[(2-diisopropylphosphino)ethyl]amine]iridium 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
435120010 435122500
ACRO435120010EA 298 EUR InStock
ACRO435120010 ACRO435122500
Chlorodihydrido[bis[(2-diisopropylphosphino)ethyl]amine]iridium 97%
Chlorodihydrido[bis[(2-diisopropylphosphino)ethyl]amine]iridium
Formule: C₁₆H₄₂ClIrN₂P₂
Point de fusion: 240.6…241.9 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782018
Numéro CAS: 791629-96-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 2.50 to 2.70 % (N)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité