BippyPhos 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO435160010EA 236 EUR InStock
ACRO435160010
BippyPhos 97%
BippyPhos
Formule: C₃₂H₃₅N₄P
MW: 506,634 g/mol
Point de fusion: 169…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038440
Numéro CAS: 894086-00-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥96.0 %
Specific optical rotation +64° to +68° (25°C, 589 nm) (c=5.5, CH2Cl2)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité