1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO435202500EA 243 EUR InStock
ACRO435202500
1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate 97%
1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Formule: C₃₄H₅₄BF₄P₂Rh
MW: 714,45 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369039
Numéro CAS: 569650-64-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange to red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 54.7 to 59.3 % C
Specific optical rotation -78° to -86° (20°C, 589 nm) (c=0.8 in chloroform)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité