D-Alanine methyl ester hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
435320050 435320250
ACRO435320050EA 44.9 EUR InStock
ACRO435320050 ACRO435320250
D-Alanine methyl ester hydrochloride 98%
D-Alanine methyl ester hydrochloride
Formule: C₄H₉NO₂
Point de fusion: 60.4…62.1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066141
Numéro CAS: 14316-06-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 to ≤102.5 %
Specific optical rotation -10° to -15° (20°C, 589 nm) c=2, methanol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité