3-Amino-1-adamantanol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Aminoadamantan-1-ol
435380010 435380050
ACRO435380010EA 54.1 EUR InStock
ACRO435380010 ACRO435380050
3-Amino-1-adamantanol 96%
3-Amino-1-adamantanol
Formule: C₁₀H₁₇NO
MW: 167,25 g/mol
Point de fusion: 263…264 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01821204
Numéro CAS: 702-82-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
Elemental Analysis 7.55 to 8.35 % N
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité