tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tert-butyl 4-oxoazepane-1-carboxylate, 4-Oxoazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-BOC-Hexahydro-1H-azepin-4-one, tert-Butyl 4-oxoazepane-1-carboxylate
435540010 435540050
ACRO435540010EA 92.9 EUR InStock
ACRO435540010 ACRO435540050
tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,277 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788435
Numéro CAS: 188975-88-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité