2-Methyl-1-propenylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
435568000 435561000
435568000.EA 678 EUR InStock
435568000. 435561000.
2-Methyl-1-propenylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
2-Methyl-1-propenylmagnesium bromide
Formule: C₄H₇BrMg
Densité: 0.952 g/cm³
Point d'éclair: –15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209600
Numéro CAS: 38614-36-7
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Solution
Titration Grignard 0.45 to 0.65 M
Refractive index 1.3390 to 1.3410 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité