5-Iodo-1H-indazole 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
435710010 435710050
ACRO435710010EA 139 EUR InStock
ACRO435710010 ACRO435710050
5-Iodo-1H-indazole 95%
5-Iodo-1H-indazole
Formule: C₇H₅IN₂
MW: 244,0300 g/mol
Point de fusion: 161…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781642
Numéro CAS: 55919-82-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 156 °C
HPLC ≥94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité