1-Methyl-1H-indazol-3-amine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
435720010 435720050
ACRO435720010EA 55.1 EUR InStock
ACRO435720010 ACRO435720050
1-Methyl-1H-indazol-3-amine 95%
1-Methyl-1H-indazol-3-amine
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 100 °C
HPLC ≥94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité