3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-1H-indazol-3-amine
435760010 435760050
ACRO435760010EA 70.1 EUR InStock
ACRO435760010 ACRO435760050
3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
3-Amino-5-bromo-1H-indazole
Formule: C₇H₆BrN₃
MW: 212,05 g/mol
Point de fusion: 237…238 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426696
Numéro CAS: 61272-71-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 178 °C
HPLC ≥94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité