2-Bromo-5-hydroxypyrazine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromopyrazin-2-ol
435890010 435890050
ACRO435890010EA 239 EUR InStock
ACRO435890010 ACRO435890050
2-Bromo-5-hydroxypyrazine 97%
2-Bromo-5-hydroxypyrazine
Formule: C₄H₃BrN₂O
MW: 174,9800 g/mol
Point de fusion: 115…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245330
Numéro CAS: 374063-92-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +67° to +69° (20°C, 589 nm) (c=2.3, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité