2'-Bromoacétanilide 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
436330050 436330250
ACRO436330050EA 43.5 EUR InStock
ACRO436330050 ACRO436330250
2'-Bromoacétanilide 96%
2'-Bromoacétanilide
Formule: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
Point de fusion: 100…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00099252
Numéro CAS: 614-76-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 103 °C
GC ≥95.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité