Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydrogénosuccinate d'éthyle 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO436880050EA 71.7 EUR InStock
ACRO436880050
Hydrogénosuccinate d'éthyle 95%
Hydrogénosuccinate d'éthyle


Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Point de fusion: 8 °C
Densité: 1,141 g/cm³
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053346
Numéro CAS: 1070-34-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Elemental Analysis 46.4 to 52.3 % (C)
Elemental Analysis 41.2 to 46.4 % (O)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité