(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M dans le toluène, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
436040500.EA 358 EUR InStock
436040500.
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M dans le toluène, AcroSeal®
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Formule: C₁₈H₂₀BNO
MW: 277,17 g/mol
Point d'ébullition: 111 °C (760 mmHg)
Densité: 0,95 g/cm³
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078440
Numéro CAS: 112022-83-0
ONU: 1294
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to amber Liquid
Strength 0.90 to 1.10 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité