5,5-Diphenylhydantoin sodium salt 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Phenytoin sodium, Sodium 5,5-Diphenylhydantoin, Sodium 2,4-dioxo-5,5-diphenylimidazolidin-1-ide
436100250 436101000
ACRO436100250EA 37 EUR InStock
ACRO436100250 ACRO436101000
5,5-Diphenylhydantoin sodium salt 99%
5,5-Diphenylhydantoin sodium salt
Formule: C₁₅H₁₂N₂O₂
MW: 274,25 g/mol
Point de fusion: 295…298 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069674
Numéro CAS: 630-93-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3.0 %
Titration with NaOH 98.5 to 100.5 % (On anhydrous substance)
Color of solution Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité