Carbonate de diéthyle, anhydre 99%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
436130010 436131000
436130010.EA 69.6 EUR InStock
436130010. 436131000.
Carbonate de diéthyle, anhydre 99%, AcroSeal®
Carbonate de diéthyle
Formule: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Point d'ébullition: 126…128 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –43 °C
Densité: 0.975 g/cm³
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009107
Numéro CAS: 105-58-8
ONU: 2366
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité