n-Hexadécane, anhydre 99%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
436140010 436141000
436140010.EA 360 EUR InStock
436140010. 436141000.
n-Hexadécane, anhydre 99%, AcroSeal®
n-Hexadécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
Point d'ébullition: 287 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 0.773 g/cm³
Point d'éclair: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008998
Numéro CAS: 544-76-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90d3084bdd908b305ecf9b3c30e03cd98a407d94&vid=e5a15f4f6c36024a34521e08083957252ff78457&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité