Pyridoxamine dihydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
436250010 436250050
ACRO436250010EA 63.5 EUR InStock
ACRO436250010 ACRO436250050
Pyridoxamine dihydrochloride 98%
Pyridoxamine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₂N₂O₂·2HCl
Point de fusion: 216…218 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012808
Numéro CAS: 524-36-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 to ≤102.5 % (on dry basis)
Water ≤10 % (K.F.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité