(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO436420010EA 106 EUR InStock
ACRO436420010 ACRO436420050
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03839876
Numéro CAS: 140645-23-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +10° to +20° (20°C, 589 nm) (c=1 in MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité