(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO436430050EA 314 EUR InStock
ACRO436430050
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine 97%
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine
Formule: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201,27 g/mol
Point de fusion: 40…42 °C
Point d'éclair: 104,4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115306
Numéro CAS: 143900-43-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -8.5° to -12.0° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité