Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trioctylphosphine 90%, AcroSeal®, grade Technique

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

436461000.EA 169 EUR InStock
436461000.
Trioctylphosphine 90%, AcroSeal®, grade Technique
Trioctylphosphine


Formule: C₂₄H₅₁P
MW: 370,64 g/mol
Point d'ébullition: 240 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 48 °C
Densité: 0,831 g/cm³
Point d'éclair: 147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015298
Numéro CAS: 4731-53-7
ONU: 1760
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité