Sulphamethoxypyridazine
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO436470250EA 115 EUR InStock
ACRO436470250 ACRO436470050
Sulphamethoxypyridazine
Sulphamethoxypyridazine
Formule: C₁₁H₁₂N₄O₃S
MW: 280,3 g/mol
Point de fusion: 182…183 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00057372
Numéro CAS: 80-35-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 184 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité