3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propane sulphate (CHAPS) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: CHAPS
ACRO436550050EA 181 EUR InStock
ACRO436550050 ACRO436551000 ACRO436550250
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propane sulphate (CHAPS) 98%
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS)
Formule: C₃₂H₅₈N₂O₇S
MW: 614,89 g/mol
Point de fusion: 267,2…271.4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012116
Numéro CAS: 75621-03-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité