3-Benzyloxy-1-propanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Propanol, 3-(benzyloxy)-, 3-phenylmethoxy-1-propanol, Trimethylene glycol monobenzyl ether, 3-(Benzyloxy)-1-propanol, 3-(Benzyloxy)propan-1-ol
436570050 436570250
ACRO436570050EA 66.3 EUR InStock
ACRO436570050 ACRO436570250
3-Benzyloxy-1-propanol 97%
3-Benzyloxy-1-propanol
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Point d'ébullition: 111…114 °C (2 mmHg)
Densité: 1.049 g/cm³
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00029659
Numéro CAS: 4799-68-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité