Acide 6-chloro-2-pyridinecarboxylique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO436660010EA 32.9 EUR InStock
ACRO436660010 ACRO436660050
Acide 6-chloro-2-pyridinecarboxylique 97%
Acide 6-chloro-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Point de fusion: 162,6…162.7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155390
Numéro CAS: 4684-94-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité