3-Chloro-4-methylbenzaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(5,6,6-Trimethyl-2-norbornyl)-cyclohexanol, isobornylcyclohexanol, 2-Chloro-4-formyltoluene
436690010 436690050
ACRO436690010EA 49.4 EUR InStock
ACRO436690010 ACRO436690050
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde 97%
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇ClO
MW: 154,593 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 37…31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411284
Numéro CAS: 3411-03-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité