Naproxen sodium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Sodium (S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate
436710050 436710250
ACRO436710050EA 85.6 EUR InStock
ACRO436710050 ACRO436710250
Naproxen sodium 98%
Naproxen sodium
Formule: C₁₄H₁₃NaO₃
MW: 252,24 g/mol
Point de fusion: 259…262 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00058507
Numéro CAS: 26159-34-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -14.7° to -17.0° (20°C, 589 nm) (c=5, 1N NaOH)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %
Free acid ≤1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité