Triethyloxonium tetrafluoroborate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO436761000EA 244 EUR InStock
ACRO436761000 ACRO436760250
Triethyloxonium tetrafluoroborate 95%
Triethyloxonium tetrafluoroborate
Formule: C₆H₁₅BF₄O
MW: 189,99 g/mol
Point de fusion: 84…89 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00044423
Numéro CAS: 368-39-8
ONU: 2925
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Stabilizer 3 to 5 % ether
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité