1-Benzyl-3-pyrroline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO436770050EA 102 EUR InStock
ACRO436770050 ACRO436770010
1-Benzyl-3-pyrroline 97%
1-Benzyl-3-pyrroline
Formule: C₁₁H₁₃N
MW: 159,23 g/mol
Point d'ébullition: 92 °C (1hPa)
Densité: 0,837 g/cm³
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012324
Numéro CAS: 6913-92-4
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité