2-Bromo-5-iodopyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO436850050EA 74.2 EUR InStock
ACRO436850050 ACRO436850250
2-Bromo-5-iodopyridine 97%
2-Bromo-5-iodopyridine
Formule: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
Point de fusion: 123…123,6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095201
Numéro CAS: 73290-22-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light pink to light brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité