Pyrazinecarbonitrile 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
436920100 436920500
ACRO436920100EA 26.4 EUR InStock
ACRO436920100 ACRO436920500
Pyrazinecarbonitrile 99%
Pyrazinecarbonitrile
Formule: C₅H₃N₃
Point d'ébullition: 90…93 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1.174 g/cm³
Point d'éclair: 97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049361
Numéro CAS: 19847-12-2
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité