Hexachlororuthenat de diammonium 99.99% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Hexachlororuthenat d'ammonium
ACRO436930010EA 101 EUR InStock
ACRO436930010
Hexachlororuthenat de diammonium 99.99% (sur base traces de métaux)
Hexachlororuthenat de diammonium
Formule: H₈Cl₆N₂Ru
MW: 349,86 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015962
Numéro CAS: 18746-63-9
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown to black Powder
Total trace metal impurities ≤100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité