Potassium tétrachloroplatinate (II) 99.99% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Tétrachloroplatinate de dipotassium
ACRO437030050EA 599 EUR InStock
ACRO437030050 ACRO437030010
Potassium tétrachloroplatinate (II) 99.99% (sur base traces de métaux)
Potassium tétrachloroplatinate (II)
Formule: Cl₄K₂Pt
MW: 415,09 g/mol
Point de fusion: 250 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011378
Numéro CAS: 10025-99-7
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to red to brown Crystals
Total trace metal impurities ≤100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité