Chlorure de rhodium (III) hydraté 99.95% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Rhodium trichloride hydrate
437090010 437092500
ACRO437090010EA 1050 EUR InStock
ACRO437090010 ACRO437092500
Chlorure de rhodium (III) hydraté 99.95% (sur base traces de métaux)
Rhodium (III) chloride hydrate
Formule: Cl₃Rh·H₂O
MW: 227,28 g/mol
Point de fusion: 100 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149839
Numéro CAS: 20765-98-4
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red-brown to brown to black Crystals
Assay 37.0 to 43.0 % (Rh)
Total trace metal impurities ≤500 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité