Fer 99.99% (sur base traces de métaux), en grenailles
Fournisseur: Thermo Scientific
437110050 437110250
ACRO437110050EA 49.5 EUR InStock
ACRO437110050 ACRO437110250
Fer 99.99% (sur base traces de métaux), en grenailles
Fer
Formule: Fe
Point d'ébullition: 3000 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 1535 °C
Densité: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010999
Numéro CAS: 7439-89-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Silver grey Granules
Particle size 0.5 to 1 mm
Total trace metal impurities ≤100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité