Isoproterenol hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
437210050 437210250 437211000
ACRO437210050EA 49.8 EUR InStock
ACRO437210050 ACRO437210250 ACRO437211000
Isoproterenol hydrochloride 98%
Isoproterenol hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₇NO₃
Point de fusion: 165…175 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012603
Numéro CAS: 51-30-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 170 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité