liothyronine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,3',5-Triiodo-L-thyronine, (S)-2-Amino-3-(4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
437260010 437260050
ACRO437260010EA 201 EUR InStock
ACRO437260010 ACRO437260050
liothyronine 95%
liothyronine
Formule: C₁₅H₁₂I₃NO₄
MW: 650,98 g/mol
Point de fusion: 234…238 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002593
Numéro CAS: 6893-02-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation +18° to +28° (20°C, 589 nm) (c=2,ethanol/0.5N HCl(4:1))
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité