DL-Propargylglycine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
437320010 437320050
ACRO437320010EA 133 EUR InStock
ACRO437320010 ACRO437320050
DL-Propargylglycine 98%
DL-Propargylglycine
Formule: C₅H₇NO₂
Point de fusion: 235 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00056728
Numéro CAS: 64165-64-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité