2-Aminoisonicotinic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO437360010EA 50.2 EUR InStock
ACRO437360010 ACRO437360050
2-Aminoisonicotinic acid 97%
2-Aminoisonicotinic acid
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Point de fusion: 345,2…347.3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233714
Numéro CAS: 13362-28-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité