3-Amino-2-méthylpyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-2-picoline2-Méthyl-3-pyridylamine
ACRO437630010EA 193 EUR InStock
ACRO437630010
3-Amino-2-méthylpyridine 97%
3-Amino-2-méthylpyridine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point de fusion: 116…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788195
Numéro CAS: 3430-10-2
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 119 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité