N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
437640010 437640050
ACRO437640010EA 39.2 EUR InStock
ACRO437640010 ACRO437640050
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine 99%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine
Formule: C₁₃H₁₇NO₄
Point de fusion: 88…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062043
Numéro CAS: 33125-05-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -142° to -146° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité