3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
437420010 437420050
ACRO437420010EA 42.9 EUR InStock
ACRO437420010 ACRO437420050
3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
3-Bromo-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₃BrFN
Point d'ébullition: 78 °C (11Torr)
Point de fusion: 24…28 °C
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112555
Numéro CAS: 407-20-5
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité