4-Iodonicotinonitrile 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Cyano-4-iodopyridine
437450010 437450050
ACRO437450010EA 374 EUR InStock
ACRO437450010 ACRO437450050
4-Iodonicotinonitrile 97%
4-Iodonicotinonitrile
Formule: C₆H₃IN₂
MW: 230,01 g/mol
Point de fusion: 114…115 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09037453
Numéro CAS: 490039-72-0
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité