1-Boc-4-piperidineacetic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
437500010 437500050
ACRO437500010EA 164 EUR InStock
ACRO437500010 ACRO437500050
1-Boc-4-piperidineacetic acid 97%
1-Boc-4-piperidineacetic acid
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
Point de fusion: 99…100.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800239
Numéro CAS: 157688-46-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 102 °C
Titration with NaOH 96 to 104 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité