(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
437510010 437510050
ACRO437510010EA 47.3 EUR InStock
ACRO437510010 ACRO437510050
(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(±)-3-(Boc-amino)piperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Point de fusion: 104.6…112.6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03839941
Numéro CAS: 172603-05-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité