Sodium hexanoate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-caproicacidsodiumsalt, Sodium Hexanoate
437540100 437540250
ACRO437540100EA 82.2 EUR InStock
ACRO437540100 ACRO437540250
Sodium hexanoate 99%
Sodium hexanoate
Formule: C₆H₁₁NaO₂
MW: 138,1401 g/mol
Point de fusion: 231.2…233.8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059056
Numéro CAS: 10051-44-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité